Przejdź do zawartości
27007
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
amber glass vial, black phenolic cap (open-top), tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
17 mm × 60 mm
volume
7 mL
fitting
thread for 15-425
application(s)
general analytical
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)