Przejdź do
27159
Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
application(s)
general analytical
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
270072717027006
description
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
description
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 13-425
volume
15 mL
volume
7 mL
volume
22 mL
volume
4 mL
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap, closure type screw top vial
feature
closure type black phenolic hole cap
material
tan PTFE/silicone septum, clear glass vial, black phenolic cap (open-top)
material
amber glass vial, tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
material
black phenolic cap (open-top), clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
material
amber glass vial, tan PTFE/silicone septum, black phenolic cap (open-top)
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
17 mm × 60 mm
O.D. × H
23 mm × 85 mm
O.D. × H
15 mm × 45 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Do this septa heal once perfurated or can there be gas exchanges after that?
    1 answer
    1. The silicone layer of this septum reseals to an extent after perforation, but it is not recommended to rely on punctured septa to hold pressure or vacuum. Resealing properties are typically reduced after multiple perforations.