agency
ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
~662 °F
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
210 °C/1013 hPa
mp
129-131.5 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- Solubility and bioavailability enhancement of APIs
- Excellent counterion performance, a viable alternative to sodium
- API grade: manufactured under the cGMP ICH Q7 guideline for APIs
- Sole manufacturing location for API-grade meglumine in Europe
- Multi-compendial product, complying with all major pharmacopeias, including ChP
- Meglumine Emprove® API has also been successfully co-reviewed in China
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meglumine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..