Merck
Środki suszące
Okrągły szklany pojemnik ze szczelnie zamkniętą pokrywą z pokrętłem na górze ułatwiającym obsługę. Wewnątrz eksykatora znajdują się dwie komory: górna komora zawiera małe, przezroczyste naczynie zawierające białą lub szarawą substancję, prawdopodobnie próbkę. Dolna komora zawiera pomarańczowy, ziarnisty materiał, środek osuszający, który pochłania wilgoć. Eksykator jest wyposażony w boczny zawór do podłączenia próżniowego, umożliwiający usunięcie powietrza w celu stworzenia środowiska o niskiej wilgotności. Całe urządzenie jest wykonane z przezroczystego szkła, co nadaje mu elegancki wygląd.
Środki osuszające, zwane również pochłaniaczami wilgoci, to substancje chemiczne pochłaniające wilgoć, szeroko stosowane do utrzymywania suchych warunków dla próbek i substancji, zapobiegając tworzeniu się wilgoci w pojemnikach. Odgrywają one kluczową rolę w ochronie towarów przed wilgocią, pleśnią i korozją w różnych branżach. W warunkach laboratoryjnych środki osuszające są często wykorzystywane w różnych urządzeniach i środowiskach w celu zapewnienia suchości. Niektóre typowe przykłady środków osuszających obejmują chlorek wapnia, żel krzemionkowy i sita molekularne, które mają różne właściwości dostosowane do konkretnych zastosowań, zapewniając ich przydatność do różnych potrzeb.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Silica Desiccants
Środki osuszające na bazie krzemionki, takie jak żel krzemionkowy lub piasek krzemionkowy o wysokiej czystości, są stosowane w aplikacjach wymagających wysokiej zdolności adsorpcji lub kontroli wielkości cząstek. Unikalne właściwości fizyczne mezoporowatej krzemionki, takie jak wysoka powierzchnia i uporządkowana struktura porów, sprawiają, że jest ona cenna w różnych zastosowaniach, od sekwestracji CO2 po katalizę i usuwanie metali ciężkich ze ścieków (takich jak Pb, Fe, Au itp.). Nieporowate monodyspersyjne cząstki krzemionki są wykorzystywane w chromatografii cieczowej, podczas gdy żel krzemionkowy o wysokiej czystości znajduje zastosowanie w chromatografii flash.
Saszetki z żelem krzemionkowym
Saszetki z żelem krzemionkowym to małe, szczelne opakowania wypełnione żelem krzemionkowym, zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnej ochrony przed wilgocią dla wrażliwych produktów. Są one dostępne w różnych wymiarach i rozmiarach opakowań, aby zaspokoić różne potrzeby. Nasze saszetki osuszające zawierają żel krzemionkowy o wysokiej adsorpcji, który skutecznie zapobiega uszkodzeniom spowodowanym wilgocią podczas przechowywania i transportu.
Sita molekularne
Sita molekularne nadają się do osuszania praktycznie wszystkich gazów i cieczy. Są one powszechnie stosowane w eksykatorach i rurach suszących do utrzymywania absolutnego rozpuszczalników w stanie suchym, w kolumnach do suszenia gazów lub rozpuszczalników oraz do selektywnej adsorpcji. (Sita molekularne wykazują wysoką zdolność adsorpcji nawet w wysokich temperaturach i niskiej zawartości wody w suszonej substancji. Ze względu na bardzo małe pory o dokładnie określonych wymiarach, selektywnie adsorbują tylko cząsteczki wystarczająco małe, aby przejść przez otwory. Sita molekularne mają szczególnie wysokie powinowactwo do adsorpcji polarnych i nienasyconych cząsteczek organicznych, jednak H2O jest zawsze preferencyjnie adsorbowany. Kolejną zaletą jest ich wysoka obojętność chemiczna i nietoksyczność, co sprawia, że są łatwe w użyciu i utylizacji. Regeneracja może być przeprowadzana tak często, jak jest to wymagane.
Oferujemy sita molekularne w postaci kulek 0,3 nm i brązowego żelu wskaźnika wilgotności do stosowania w titratorach Karla Fischera.
Sita molekularne zeolitowe
Zeolity to porowate minerały, które mogą selektywnie adsorbować określone cząsteczki. Są one stosowane w różnych procesach filtracji, w tym w uzdatnianiu wody i separacji gazów. Oferujemy różnorodne zeolitowe sita molekularne do adsorpcji szerokiej gamy kationów, takich jak Na+, K+, Ca2+, Mg2+ i innych.
Phosphorus Pentoxide Desiccant and SICAPENT® Phosphorus pentoxide
.Pięciotlenek fosforu jest silnym środkiem osuszającym odpowiednim do osuszania gazów obojętnych i kwaśnych, nasyconych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nitryli, halogenków alkilowych i akrylowych oraz dwusiarczku węgla.
Dodatkowo oferujemy granulowany środek suszący pięciotlenek fosforu SICAPENT® ze wskaźnikiem na obojętnym materiale nośnym. Jest on zoptymalizowany do stosowania w rurkach suszących i szczególnie dobrze nadaje się do suszenia szybko przepływających gazów, a wskaźnik zwiększa łatwość jego użycia. Środek suszący SICAPENT® adsorbuje o 20% więcej wody niż zwykły pięciotlenek fosforu, nawet po znacznym pobraniu wody. Cecha ta pozwala zachować swobodną postać cząstek pięciotlenku fosforu, ułatwiając jego usuwanie i czyniąc go idealnym do osuszania szybko przepływających gazów w rurach.
Calcium Chloride Drying Agent
Chlorek wapnia (CaCl2) jest niedrogą i łatwo dostępną solą wapnia szeroko wykorzystywaną w różnych zastosowaniach. Jego znaczenie polega na tym, że jest kluczowym składnikiem środków odladzających, skutecznie topiąc śnieg i lód. Dzięki niezwykłej zdolności osuszania do 98%, chlorek wapnia wiąże wodę poprzez krystalizację i może być regenerowany poprzez ogrzewanie. W postaci bezwodnej, środek osuszający w postaci chlorku wapnia służy jako ekonomiczny środek suszący, odgrywając kluczową rolę w procesach suszenia laboratoryjnego, takich jak suszenie cieczy i gazów obojętnych.
Dodatkowo, chlorek wapnia okazuje się być skutecznym środkiem suszącym dla szerokiej gamy rozpuszczalników. Dobrze nadaje się do suszenia acetonu, eterów, licznych estrów, węglowodorów alifatycznych, olefinowych, aromatycznych i chlorowcowanych. Ponadto jego dostępność w postaci granulatu sprawia, że jest on często stosowany w rurach suszących.
Tlenek wapnia - środek suszący
Tlenek wapnia to podstawowy środek suszący, który nadaje się do odwadniania gazów obojętnych i zasadowych, amin, niskowrzących alkoholi i eterów. Nasz tlenek wapnia jest pozyskiwany z wyselekcjonowanego naturalnego marmuru, przyczyniając się do zrównoważonej ochrony ludzi i środowiska.
Bentonite Clay Desiccant
Wybrana przez nas glinka bentonitowa jest skuteczna w klarowaniu cieczy poprzez adsorpcję zanieczyszczeń i zapobieganie ich przenikaniu przez medium filtracyjne. Jej zastosowania obejmują klarowanie olejów jadalnych i mineralnych, farb, kosmetyków i farmaceutyków.