Merck
V900252
Sigma-Aldrich
Propylene carbonate
Vetec, reagent grade, 98%
Synonim(y):
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
107913
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
240 °C (lit.)
klasa czystości
reagent grade
ciśnienie pary
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
851 °F
granice wybuchowości
14.3 %
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
253.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
123 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael North et al.
Organic letters, 12(10), 2378-2381 (2010-04-20)
Proline-catalyzed aldol reactions between enolizable ketones and aromatic aldehydes can be carried out in propylene carbonate. When enantiomerically pure propylene carbonate is used, the combination of (R)-proline and (R)-propylene carbonate constitutes a matched pair, while (S)-proline and (R)-propylene carbonate constitutes
Carbonates: ecofriendly solvents for palladium-catalyzed direct 2-arylation of oxazole derivatives.
Julien Roger et al.
ChemSusChem, 2(10), 951-956 (2009-10-07)
M V Kondrin et al.
The Journal of chemical physics, 137(8), 084502-084502 (2012-09-04)
We present the high pressure dielectric spectroscopy (up to 4.2 GPa) and ultrasonic study (up to 1.7 GPa) of liquid and glassy propylene carbonate (PC). Both of the methods provide complementary pictures of the glass transition in PC under pressure.
Yingying Lu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(32), 4430-4435 (2012-07-13)
Ionic liquid-tethered nanoparticle hybrid electrolytes comprised of silica nanoparticles densely grafted with imidazolium-based ionic liquid chains are shown to retard lithium dendrite growth in rechargeable batteries with metallic lithium anodes. The electrolytes are demonstrated in full cell studies using both
Mussel-inspired polydopamine-treated polyethylene separators for high-power li-ion batteries.
Myung-Hyun Ryou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(27), 3066-3070 (2011-05-25)