Merck
540005
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylene carbonate
98%
Synonim(y):
(S)-1,2-Propanediol cyclic carbonate
Wybierz wielkość
5 G
628,00 zł
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
628,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −2°, neat
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
gęstość
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carbonate
ciąg SMILES
C[C@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Klucz InChI
RUOJZAUFBMNUDX-VKHMYHEASA-N
Informacje prawne
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)