Key Documents
V900172
Magnesium acetate tetrahydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
Postać
solid
mp
72-75 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1