Kluczowe dokumenty
V800434
Sodium citrate tribasic dihydrate
AR, ≥99%
Synonim(y):
Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Formularz
powder, crystals or granules
pH
7.5-9.0 (5% in water)
mp
>300 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Klucz InChI
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)