Merck
V800374
Sigma-Aldrich
Sodium dichromate dihydrate
AR, ≥99.5%
Synonim(y):
Sodium bichromate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2Cr2O7 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
≥99.5%
klasa czystości:
AR
Formularz:
crystalline powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec
Próba
≥99.5%
Formularz
crystalline powder
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
91 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
Klucz InChI
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chad M Thompson et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 123(1), 58-70 (2011-06-30)
Chronic ingestion of high concentrations of hexavalent chromium [Cr(VI)] in drinking water induces intestinal tumors in mice. To investigate the mode of action (MOA) underlying these tumors, a 90-day drinking water study was conducted using similar exposure conditions as in
Silvio De Flora et al.
Mutation research, 610(1-2), 38-47 (2006-07-29)
Chromium(VI) compounds are genotoxic in a variety of cellular systems. Their potential carcinogenicity is affected by toxicokinetic patterns restricting bioavailability to certain targets, and by metabolic pathways affecting interaction of chromate-derived reactive species with DNA. Epidemiological data indicate that chromium(VI)
Chad M Thompson et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 64(1), 68-76 (2012-06-19)
In vitro studies on hexavalent chromium [Cr(VI)] indicate that reduced forms of this metal can interact with DNA and cause mutations. Recently, Cr(VI) was shown to induce intestinal tumors in mice; however, Cr(VI) elicited redox changes, cytotoxicity and hyperplasia -
Isabelle Hininger et al.
Free radical biology & medicine, 42(12), 1759-1765 (2007-05-22)
Several studies have demonstrated beneficial effects of supplemental trivalent Cr in subjects with reduced insulin sensitivity with no documented signs of toxicity. However, recent studies have questioned the safety of supplemental trivalent Cr complexes. The objective of this study was
Amanda J Lee et al.
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 9(2), 103-115 (2004-09-17)
Hexavalent chromium (Cr[VI]) is a genotoxic carcinogen that has been associated with an increased risk of nasal and respiratory tract cancers following occupational exposure. Although the precise mechanism(s) remain to be elucidated, there is evidence for a role of oxidative