Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DDIT3(1649)
General description
DNA damage-inducible transcript 3 protein (UniProt P35638; znany również jako CCAAT/enhancer-binding protein homologous protein, C/EBP-homologous protein 10, C/EBP zeta, CHOP, CHOP-10, DDIT-3, Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153) jest kodowany przez gen DDIT3 (znany również jako CEBPZ, CHOP, CHOP10, GADD153) u człowieka (Gene ID 1649). CHOP jest proapoptotycznym genem odpowiedzi na rozwinięte białko (UPR) i dobrze znanym markerem stresu ER i aktywacji UPR. Akumulacja niesfałdowanych lub nieprawidłowo sfałdowanych białek w ER indukuje aktywację trzech głównych szlaków UPR, szlaku enzymu wymagającego inozytolu-1 (IRE1), szlaku aktywującego czynnika transkrypcyjnego 6 (ATF6) oraz szlaku kinazy ER podobnej do kinazy białkowej (PERK). Szlak PERK obejmuje autofosforylację/aktywację PERK, co skutkuje fosforylacją eIF2α przez PERK, co z kolei prowadzi do zwiększonej transkrypcji ATF4 i regulacji CHOP za pośrednictwem ATF4.
~29 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu GADD153/DDIT3/CHOP w pobliżu N-końca.
Application
To przeciwciało anty-GADD153/DDIT3/CHOP zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania GADD153/DDIT3/CHOP.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Tunicamycin treated HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GADD153/DDIT3/CHOP in 10 µg of Tunicamycin treated HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GADD153/DDIT3/CHOP in 10 µg of Tunicamycin treated HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?