SAB4700477
Monoclonal Anti-CD45-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-28, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LCA, Anti-PTPRC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-28, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie