Kluczowe dokumenty
V800245
Magnesium sulfate heptahydrate
AR, ≥99.5%
Synonim(y):
Epsom salts
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
gęstość pary
<0.01 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.5%
Formularz
crystalline powder
pH
5.0-8.2 (5% in water)
ślady kationów
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)