Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-420-1
Beilstein/REAXYS Number:
506731
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dimethylglyoxime, AR
grade
AR
product line
Vetec™
mp
240-241 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI key
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylglyoxime
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?