Merck
V000777
Sigma-Aldrich
Triton X-100
Synonim(y):
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Numer CAS:
Beilstein:
2315025
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
liczba agregacji
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
temp. przejścia
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
HLB
13.5
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Klucz InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Szeroko stosowany niejonowy środek powierzchniowo czynny do odzyskiwania składników membran w łagodnych warunkach bez denaturacji.
Informacje prawne
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
483.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
251 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian-Jong Liang et al.
Journal of virology, 88(8), 4218-4228 (2014-01-31)
Nanomaterials have the characteristics associated with high surface-to-volume ratios and have been explored for their antiviral activity. Despite some success, cytotoxicity has been an issue in nanomaterial-based antiviral strategies. We previously developed a novel method to fully exfoliate montmorillonite clay
A Farag et al.
Journal of dental research, 93(12), 1313-1319 (2014-10-02)
The periodontal ligament is the key tissue facilitating periodontal regeneration. This study aimed to fabricate decellularized human periodontal ligament cell sheets for subsequent periodontal tissue engineering applications. The decellularization protocol involved the transfer of intact human periodontal ligament cell sheets
Jingyu Yao et al.
Autophagy, 11(6), 939-953 (2015-06-16)
Autophagy regulates cellular homeostasis and response to environmental stress. Within the retinal pigment epithelium (RPE) of the eye, the level of autophagy can change with both age and disease. The purpose of this study is to determine the relationship between
Martin Alejandro Krasnapolski et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 141(10), 1727-1738 (2015-02-18)
LM38 murine mammary adenocarcinoma model is formed by LM38-LP (myoepithelial and luminal), LM38-HP (luminal) and LM38-D2 (myoepithelial) cell lines. In a previous work, we had shown that LM38-HP and LM38-D2 cell lines are less malignant than the bicellular LM38-LP cell
Wia Baron et al.
Molecular and cellular biology, 35(1), 288-302 (2014-11-05)
Myelin membranes are sheet-like extensions of oligodendrocytes that can be considered membrane domains distinct from the cell's plasma membrane. Consistent with the polarized nature of oligodendrocytes, we demonstrate that transcytotic transport of the major myelin-resident protein proteolipid protein (PLP) is