Merck
V000697
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate
anhydrous, p.a., 10-20 mesh
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(ClO4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.21
Numer WE:
Numer MDL:
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
p.a.
wielkość cząstki
10-20 mesh
ciąg SMILES
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey A Therrien et al.
Inorganic chemistry, 53(24), 12962-12972 (2014-10-23)
A series of pyridine- and lutidine-linked bis-N-heterocyclic carbene (NHC) palladium pincer complexes were electrochemically characterized and screened for CO2 reduction capability with 2,2,2-trifluoroethanol, acetic acid, or 2,2,2-trifluoroacetic acid (TFA) as proton sources. The lutidine-linked pincer complexes electrocatalytically reduce CO2 to