klasa czystości
ACS reagent
Postać
flakes
powder, chunks or granules
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
>10% Mg (EDTA titration)
zanieczyszczenia
≤0.005 meq/g Titr. free acid
≤0.025 meq/g Titr. base
strata
≤8% loss on drying
przydatność
passes test for moisture absorption
ciąg SMILES
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Preparation of α-aminophosphonates.
- Enantioselective Diels-Alder reaction between cyclopentadiene and 3-acryloyl-1,3-oxazolin-2-one.
- Preparation of imines and phenylhydrazones.
- Protection of alcohols in the form of t-butyl ethers.
- α-Aminophosphonates via three-component reaction between an amine, an aldehyde or a ketone and a di-/trialkyl phosphite.
- Imines and phenylhydrazones by the condensation of carbonyl compounds with amines and phenylhydrazine.
- Knoevenagel adducts via Knoevenagel condensation between β-diketones and aliphatic or aromatic aldehydes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1