Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
300 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ceftazidime
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC(C)(C)C(=O)[O-])\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)[O-])C[n+]4ccccc4)N.O.O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
InChI key
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
General description
Application
- Ceftazidime
- Ceftazidime Injection
- Ceftazidime for Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family ceftazidime | API family cefepime | API family ceftazidime | API family cefixime |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?