Kluczowe dokumenty
1294284
USP
N-Glycolylneuraminic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3,5-dideoksy-5-((hydroksyacetylo)amino), Kwas D-glicero-D-galakto-2-nonulozonowy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sialic acid
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]1(O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]1NC(=O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C11H19NO10/c13-2-5(16)8(18)9-7(12-6(17)3-14)4(15)1-11(21,22-9)10(19)20/h4-5,7-9,13-16,18,21H,1-3H2,(H,12,17)(H,19,20)/t4-,5+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
Klucz InChI
FDJKUWYYUZCUJX-AJKRCSPLSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Also used to prepare standard stock solutions during monosaccharide analysis and analytical procedures for monoclonal antibodies and subtypes according to the given below general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
- 〈210〉 Monosaccharide analysis
- 〈129〉 Analytical procedures for recombinant therapeutic monoclonal antibodies
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)