Merck
1180503
USP
Dextromethorphan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
500 MG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dextromethorphan
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
N1([C@@H]2[C@@H]3[C@@](CC1)(CCCC3)c4c(ccc(c4)OC)C2)C
InChI
1S/C18H25NO/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3/t15-,17+,18+/m1/s1
Klucz InChI
MKXZASYAUGDDCJ-NJAFHUGGSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny dekstrometorfanu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Eric Guenin et al.
Clinical drug investigation, 34(9), 609-616 (2014-07-17)
Dextromethorphan hydrobromide (DM) is a widely used antitussive. This study determined, for the first time, the basic pharmacokinetic profile of DM and its active metabolite, dextrorphan (DP) in children and adolescents. Thirty-eight male and female subjects at risk for developing
Rüdiger Kaspera et al.
Biochemical pharmacology, 91(1), 109-118 (2014-06-29)
Ritonavir, an HIV protease inhibitor, is successfully used for the prevention and treatment of HIV infections. Ritonavir pharmacokinetics are complicated by inhibition, induction and pharmacogenetics of cytochrome P450 (CYP) enzymes mediating its clearance. This investigation revealed that CYP2J2, along with
Sang Yoon Lee et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 45(2), 131-138 (2014-08-26)
1. The herb-drug interaction potential of Hwang-Ryun-Hae-Dok-Tang (HR) extracts mediated by cytochrome P450 (CYP) inhibition was determined using human liver microsomes. 2. HR strongly inhibited CYP1A2 and moderately inhibited CYP2C19, CYP2D6, and CYP3A4 (testosterone) but not CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, and CYP3A4
Jasbir D Upadhyaya et al.
PloS one, 9(10), e110373-e110373 (2014-10-24)
Activation of bitter taste receptors (T2Rs) in human airway smooth muscle cells leads to muscle relaxation and bronchodilation. This finding led to our hypothesis that T2Rs are expressed in human pulmonary artery smooth muscle cells and might be involved in
Sang Yoon Lee et al.
Toxicology letters, 229(1), 33-40 (2014-06-10)
Although cytochrome P450 inhibition is the major drug-drug interaction (DDI) mechanism in clinical pharmacotherapy, DDI of a number of well-established drugs have not been investigated. Rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol combination therapy inhibits clearance of theophylline in patients with tuberculosis.