Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethinyl estradiol
manufacturer/tradename
USP
mp
182-183 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
Application
- Desogestrel i etynyloestradiol tabletki
- Drospirenon i etynyloestradiol tabletki
- Etynyloestradiol
- Tabletki etynyloestradiolu
- Dioctan etynodiolu i tabletki etynyloestradiolu
- Tabletki zawierające lewonorgestrel i etynyloestradiol
- Octan noretindronu i tabletki etynyloestradiolu
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information human ... ESR1(2099) | Gene Information human ... ESR1(2099) |
| mp 182-183 °C (lit.) | mp 176-180 °C (lit.) | mp 182-183 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etynyloestradiol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?