Przejdź do
UC175
(S)-(+)-Mephenytoin
≥98% (HPLC), solid, CYP2B6 & CYP2C19 substrate
Synonim(y):
(S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (S)-(+)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5770,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
5770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(S)-(+)-Mephenytoin, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
mp
135-138 °C
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1
InChI key
GMHKMTDVRCWUDX-LBPRGKRZSA-N
Application
S-Mephenytoin has been used as a CYP2C19 substrate for the analysis of cytochrome P450 metabolism[1]. S-Mephenytoin has also been used as probe substrates for LC/MS-based analysis of relative activity factor (RAF)[2].
Biochem/physiol Actions
CYP2B6 & CYP2C19 substrate. Methenytoin isomer. Anticonvulsant; antiepileptic.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
(S)-(+)-Mephenytoin is soluble in DMSO[2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
UC126SML0248B8686
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
color
off-white
color
white
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)