Przejdź do
1181007
USP
Dekstrometorfan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25NO · HBr · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6453793
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dextromethorphan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny bromowodorku dekstrometorfanu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Acetaminophen, Chlorpheniramine Maleate, and Dextromethorphan Hydrobromide Tablets.
  • Acetaminofen, bromowodorek dekstrometorfanu, bursztynian doksylaminy i chlorowodorek pseudoefedryny - roztwór doustny
  • Kapsułki zawierające co najmniej trzy z następujących substancji: acetaminofen i sole chlorfeniraminy, dekstrometorfanu i pseudoefedryny
  • Bromowodorek dekstrometorfanu
  • Dekstrometorfanu bromowodorek Roztwór doustny
  • Kapsułki z gwajafenezyną, chlorowodorkiem pseudoefedryny i bromowodorkiem dekstrometorfanu
  • Proszek doustny zawierający co najmniej trzy z następujących substancji: acetaminofen i sole chlorfeniraminy, dekstrometorfanu i pseudoefedryny
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0740000PHR1018D9684
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
dextromethorphan
API family
dextromethorphan
API family
dextromethorphan
API family
-
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Gene Information
human ... GRIN2A(2903), SIGMAR1(10280)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dekstrometorfan
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)