Przejdź do
T0891
Tolbutamide
analytical standard
Synonim(y):
1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)urea, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
176,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-594-3
Beilstein/REAXYS Number:
1984428
MDL number:
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
grade
analytical standard
assay
97.0-103.0%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
InChI key
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Anti-diabetic agent. Metabolized by CYP2C9 (tolbutamide hydroxylase).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR32511670003T1700000
Tolbutamide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1670003
Tolbutamide
Tolbutamide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1700000
Tolbutamide
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Kevin S C Hamming et al.
Diabetes, 59(7), 1686-1693 (2010-04-24)
The sodium-calcium exchanger isoform 1 (NCX1) regulates cytoplasmic calcium (Ca(2+)(c)) required for insulin secretion in beta-cells. NCX1 is alternatively spliced, resulting in the expression of splice variants in different tissues such as NCX1.3 and -1.7 in beta-cells. As pharmacological inhibitors
Ruurdtje Hoekstra et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 41(3), 562-567 (2012-12-15)
The human liver cell line HepaRG has been recognized as a promising source for in vitro testing of metabolism and toxicity of compounds. However, currently the hepatic differentiation of these cells relies on exposure to dimethylsulfoxide (DMSO), which, as a
Ioannis Eleftherianos et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(29), 12024-12029 (2011-07-02)
The effects of the cellular environment on innate immunity remain poorly characterized. Here, we show that in Drosophila ATP-sensitive potassium channels (K(ATP)) mediate resistance to a cardiotropic RNA virus, Flock House virus (FHV). FHV viral load in the heart rapidly
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T0891-500G04061837336034
T0891-100G04061837335983
T0891-25G04061837336027