Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł 2575,50 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5560,00 zł 4726,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2575,50 zł
Cena katalogowa3030,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Dextrorphan,
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]/D ≥+54°
color
white to off-white
mp
≥195 °C
solubility
saline: soluble(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16+,17+/m1/s1
InChI key
JAQUASYNZVUNQP-PVAVHDDUSA-N
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
rat ... Grin2a(24409)
Application
Packaging
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility saline: soluble(lit.) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL |
| color white to off-white | color white to beige | color white | color yellow |
| Gene Information human ... GRIN2A(2903) | Gene Information - | Gene Information human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907) | Gene Information - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?