1133569
USP
Chondroitin Sulfate Sodium, Shark
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Chondroitin sulfate sodium salt from shark cartilage
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
Klucz InChI
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)