Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
499,00 zł
biological source
Porcine intestinal mucosa
Quality Segment
assay
≥90%
form
lyophilized powder
impurities
≤20% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 7.0-11.5%
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from Porcine intestinal mucosa, ≥90%, lyophilized powder | description 98-102% (CPC, titration) | description ≥95% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥90% | assay 98-102% (CPC, titration) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| biological source Porcine intestinal mucosa | biological source bovine cartilage | biological source - | biological source - |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?