Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1420,00 zł
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
180 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
concentration
18 mM in acetone
refractive index
n20/D 1.3602
density
0.79 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OC(C1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
InChI key
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Chiral analysis of β-methylamino alanine (BMAA) enantiomers: Details the use of (+)-1-(9-fluorenyl)-ethyl chloroformate (FLEC) for derivatization followed by LC-MS/MS analysis, improving the understanding of amino acids′ stereochemistry (Zurita et al., 2019).
- Enantioselective micellar electrokinetic chromatography of dl‐amino acids: Utilizes (+)-1-(9-fluorenyl)ethyl chloroformate derivatization combined with UV-induced fluorescence detection to analyze amino acids, enhancing analytical methodologies (Prior et al., 2018).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 18 mM in acetone, derivatization grade (chiral) | description ≥18 mM in acetone, derivatization grade (chiral), LiChropur™ |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.79 g/mL at 25 °C | density - |
| refractive index n20/D 1.3602 | refractive index n20/D 1.359 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form - |
| concentration 18 mM in acetone | concentration ≥18 mM in acetone |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?