Y0002161
Nomegestrol acetate for ID and assay CRS
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Nomegestrol acetate, 17-Acetoxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-diene-3,20-dione, NOMAc, Org 10486-0
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
megesterol
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
InChI
1S/C23H30O4/c1-13-11-20-18(17-6-5-16(26)12-19(13)17)7-9-22(4)21(20)8-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25/h11-12,17-18,20-21H,5-10H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
Klucz InChI
IIVBFTNIGYRNQY-YQLZSBIMSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta