Przejdź do
1379172
USP
Megesterol Acetate Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
megesterol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O([C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(C[C@H](C(=O)C=C4C(=C3)C)C)C)CC2)CC1)C)C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C25H34O4/c1-14-11-18-19(23(5)13-15(2)22(28)12-21(14)23)7-9-24(6)20(18)8-10-25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11-12,15,18-20H,7-10,13H2,1-6H3/t15-,18-,19+,20+,23-,24+,25+/m1/s1
InChI key
AQMUMBCTNJGBGC-YXWFNBJOSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Megesterol Acetate Related Compound H USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
137913913792651379128
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
API family
megesterol
API family
megesterol
API family
melengestrol
API family
megesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)