Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
norgestimate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N/O)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/b24-17+/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
KIQQMECNKUGGKA-NMYWJIRASA-N
General description
Application
Also, for use with USP monograph such as Norgestimate and Ethinyl Estradiol Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family norgestimate | API family norgestimate | API family norgestimate | API family norgestimate |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Norgestimate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?