Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.51
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
megesterol
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Megestrol Acetate Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| form solid | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| API family megesterol | API family megesterol | API family megesterol | API family medroxyprogesterone |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?