Merck
SAAR6018250
Thymol
uniLAB
Synonim(y):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Wzór liniowy:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
1907135
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116100
ciśnienie pary
1 mmHg ( 64 °C)
linia produktu
uniLAB
opakowanie
pkg of 100 g (SAAR6018250DC)
tw
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)