Merck
SAAR5681100
Safranin O
Synonim(y):
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranin T, Safranin Y or A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.84
Numer w indeksie barw:
50240
Beilstein:
3924099
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116100
opakowanie
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR5681100CB)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
Klucz InChI
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
For laboratory use only
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)