Kluczowe dokumenty
SAAR4166560
Czerwień metylowa
pH indicator
About This Item
Kod UNSPSC:
41116100
Nazwa produktu
Czerwień metylowa,
opakowanie
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4166560CB)
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)