Przejdź do
70164
Meat extract
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
925,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
Porcine pancreas, bovine heart (
)
agency
USP
sterility
non-sterile
form
powder
composition
amino-nitrogen, 3.5-4.5% , total nitrogen (N), 11.5-12.5%
concentration
≤7% Cl- (as NaCl)
impurities
coagulable protein, none detected
ign. residue
≤18%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.0-7.0 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to brown
application(s)
food and beverages, microbiology
General description
Meat extract is prepared from selected animal tissues free from fat and sinew. It is a high-performance enzymatic hydrolysate of a mix of animal proteins. It is suitable for a broad range of applications such as culture media, vaccines, and food industries. It complements the nutritional properties of peptone by contributing minerals, phosphates, energy sources, and the essential factors missing from peptone.
Application
MeatExtract is used as a nutritive substrate. It isparticularly suitable for the cultivation of lactic acid bacteria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B48888296291249
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
biological source
Porcine pancreas, bovine heart (
)
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
Porcine pancreas, bovine heart (
)
biological source
bovine heart
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to brown
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light-brown)
pH
6.0-7.0 (2% in H2O)
pH
6.5-7.5
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Aimee K Murray et al.
Environmental health perspectives, 128(10), 107007-107007 (2020-10-22)
Antimicrobial resistance (AMR) is one of the most significant health threats to society. A growing body of research demonstrates selection for AMR likely occurs at environmental concentrations of antibiotics. However, no standardized experimental approaches for determining selective concentrations of antimicrobials
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
70164-100G04061832809465
70164-500G04061832809472
Questions
  1. Hi I would like to get BSE/TSE certification for this item if possible. specifically for Lot#BCBW1891 and Lot#SLCG9384. I also would like to know do you have any replacement for meat extract and beef extract which should be acceptable by FDA
    1 answer
    1. The documentation you are requesting can be supplied by our Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice and click on "Product Documentation" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.