Merck
SAAR2676600
Glycine
univAR
Synonim(y):
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
Beilstein:
635782
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2676600EM)
pKa (25°C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Klucz InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Działania biochem./fizjol.
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)