Merck
SAAR2346000
Iron(II) sulfate heptahydrate
univAR
Synonim(y):
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
FeSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
ciśnienie pary
14.6 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2346000EM)
gęstość
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)