Kluczowe dokumenty
SAAR2233510
Etanol
rectified, 96%, univAR
Synonim(y):
Ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O
Masa cząsteczkowa:
46.07
Kod UNSPSC:
12191601
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
linia produktu
univAR
Próba
96%
Formularz
liquid
opakowanie
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233510LP)
dilution
(for laboratory use only)
gęstość
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.81 g/mL
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)