Kluczowe dokumenty
SAAR190686
Hydrochloric acid solution
c(HCL) = 1.0mol/l (1.0 N)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Hydrochloric acid 1N solution, density: 1.02 g/mL
opakowanie
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR190686LL)
gęstość
1.02 g/mL
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
For laboratory use only
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)