Merck
SAAR1524920
Calcium chloride dihydrate
univAR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524920EM)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)