Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Material:
MF membrane
Pore size:
0.22 μm
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
MF membrane
manufacturer/tradename
Millipore GSWP29325
diam.
293 mm
pore size
0.22 μm
General description
Biologically inert nitrocellulose membranes containing a small amount of cellulose acetate for improved handling. Autoclavable to 121°C; use below 75°C. Chemically compatible with dilute acids and bases, hydrocarbons, and non-polar liquids. MF-Millipore membranes have water extractables <5%, including a Triton wetting agent TF-Millipore membranes are Triton-free and have even lower water extractables than MF membranes. See Immobilon-NC in the Electrophoresis Equipment section for nitrocellulose blotting membranes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.22 μm | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.22 μm pore size, 75 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity |
| material MF membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| manufacturer/tradename Millipore GSWP29325 | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| diam. 293 mm | diam. 47 mm | diam. 47 mm | diam. 47 mm |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?