Merck
SAAR1437500
Bromophenol blue
pH indicator
Synonim(y):
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H10Br4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
669.96
Beilstein:
61698
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116100
product name
Bromophenol Blue,
opakowanie
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR1437500CB)
mp
273 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
Klucz InChI
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
For laboratory use only
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)