Merck
SAAR1123300
Ammonium hydrogen difluoride
uniLAB
Synonim(y):
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Wzór liniowy:
NH4HF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
uniLAB
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1123300EM)
mp
125 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Klucz InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)