Przejdź do
1.01160
Ammonium hydrogen difluoride
pure
Synonim(y):
Ammonium bifluoride, Etching powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4HF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.04
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
bp
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
125 °C (lit.)
SMILES string
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
224820455830101164
description
pure
description
reagent grade, 95%
description
99.999% trace metals basis
description
for analysis EMSURE® ACS
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
125 °C (lit.)
mp
125 °C (lit.)
mp
125 °C (lit.)
mp
-
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hydrogen difluoride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
hcodes
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)