Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 560,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4HF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
57.04
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050109
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.55
EC Number:
215-676-4
MDL number:
Assay:
95%
Grade:
reagent grade
Form:
crystals, flakes
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
Quality Segment
assay
95%
form
crystals, flakes
mp
125 °C (lit.)
SMILES string
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI key
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Employed in a new hydrothermal synthesis of complex flourides NaHoF4 and NaEuF4 these interesting compounds have the fluorite structure and are important forsolid-state lasers as well as for photoluminescence and magnetic characteristics.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description reagent grade, 95% | description 99.999% trace metals basis | description granular, 98% |
| form crystals, flakes | form crystalline | form granular |
| assay 95% | assay 99.999% trace metals basis | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - |
| mp 125 °C (lit.) | mp 125 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hydrogen difluoride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?