Merck
SAAR1122040
Ammonia solution
32%, univAR
About This Item
Wzór liniowy:
NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
17.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
linia produktu
univAR
opakowanie
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122040LC)
stężenie
32%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Klucz InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)