Kluczowe dokumenty
RAD145
radiello™ Cartridge Adsorbents
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption), matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph, pk of 20
About This Item
Polecane produkty
agency
EPA IP-6C, TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002
opakowanie
pk of 20
producent / nazwa handlowa
Radiello
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
passive air sampling: suitable
Matryca
SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Each cartridge arrives in a sealed glass or plastic tube wrapped in a transparent thermally sealed polyethylene (PE) bag. The same sealed tube can be used to store the cartridge after sampling prior to desorption/analysis. A sufficient number of adhesive barcode labels are included with every pack of cartridges for easy tracking of sampling date and time.
Note: To conduct air sampling using the Radiello system, Radiello diffusive bodies and triangular support plates must be ordered (separately) in addition to cartridge adsorbents. Radiello Starter Kits (RADxxxS) include all the necessary parts to complete a sampling.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Rozpuszczalniki są jednym z trzech składników farb. Są to chemikalia na bazie ropy naftowej, które rozpuszczają pigment i środek wiążący do aplikacji.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokoły
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Powiązane treści
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Często zadawane pytania - produkty radiello
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.