RAD1202
radiello™ Diffusive Bodies
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
Synonim(y):
TM=["radiello"] Ciała dyfuzyjne
Wybierz wielkość
1770,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1770,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyethylene body
opakowanie
pk of 20
producent / nazwa handlowa
Radiello Code 120-2
metody
passive air sampling: suitable
grubość × długość ścieżki dyfuzyjnej
5 mm × 150 mm
kolor
yellow
wielkość porów
10 μm
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
configured for reduced sampling rates
Opis ogólny
Dimensions are 60 mm height x 16 mm diameter. There are four different diffusive bodies available. Each of which are application specific in design.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokoły
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Powiązane treści
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Często zadawane pytania - produkty radiello
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.