Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116107
7170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
The BTEX Calibration Kit (CS2 Desorption) was designed for the analysis of BTEX in urban environments. The mass of each compound loaded onto each cartridge span the extreme ranges represented in most urban environments. The kit may be used for both routine calibration and quality control. The kit consists of twelve RAD130 Cartridge Adsorbents. Three of which are blanks and nine, divided into three concentration groups, are preloaded with BTEX to simulate 7 day exposures (100,080 minutes). Concentrations are described in the listed table. The values shown are indicative. Actual concentrations are certified for each lot. The cartridges are stable for at least four months when stored at 4°C.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description pkg of 100 mL |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) air monitoring | application(s) environmental |
| format mixture | format mixture | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?