Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
eCl@ss:
32039008
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pk of 100
manufacturer/tradename
Radiello Code 198
technique(s)
passive air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with Radiello Outdoor Shelter
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?